6-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 4-Aminophthaloylhydrazine, 6-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Isoluminol, 4-Aminophthalhydrazide
J64921.03
J64921.06
J64921.03EA
113
EUR
J64921.03
J64921.06
6-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona 98%
6-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010560 Núm. CAS: 3682-14-2 |