8-Anilinonaftaleno-1-sulfonato de amonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 75.1 EUR
J65538.06 J65538.14 J65538.22
8-Anilinonaftaleno-1-sulfonato de amonio ≥98%
8-Anilinonaftaleno-1-sulfonato de amonio
Formula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Pto. de fusión: 242…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012560
Núm. CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6