Goma gellan
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63423.30 J63423.A1
J63423.30EA 135 EUR
J63423.30 J63423.A1
Goma gellan
Goma gellan
CAS No.: 71010-52-1 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,4383 MDL No.: MFCD00131909
An agar substitute and gelling agent
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131909
Núm. CAS: 71010-52-1
EINECS: 275-117-5