Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
H33956.03
H33956.06
H33956.03EA
42.9
EUR
H33956.03
H33956.06
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 35212-85-2
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Melting Point: 107-108°
MDL No.: MFCD00206744
Formula:
C₁₀H₉NO₂S MW: 207,25 g/mol Pto. de fusión: 107…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00206744 Núm. CAS: 35212-85-2 |