Espectrofotómetros visibles, DR3900
Proveedor: Hach
LPV4409900001 LPV4409800001 LPV4409910001
705-0764EA 6102 EUR
705-0764 705-1062 705-1147
Espectrofotómetros visibles, DR3900
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
Espectrofotómetro visible para asegurar la fiabilidad y trazabilidad de los resultados de la medición durante el análisis rutinario.
  • Lector integrado de códigos de baras (BR+) aumenta la fiabilidad de los valores de sus mediciones
  • Actualizaciones de datos y garantía de la calidad con AQA+
  • Unificación de los análisis de laboratorio y de procesos por LINK2SC
  • Es posible realizar los métodos principales incluido COD, cloro, nitratos y amoníaco
  • Reactivos de alta calidad formulados para garantizar un rendimiento y unos resultados excelentes
  • Transmitancia (%), absorbancia y concentración, barrido
La identificación por radiofrecuencia (RFID) garantiza la fiabilidad y trazabilidad de los resultados durante los análisis rutinarios y las mediciones del usuario.
(*) LOC100 es un conjunto RFID para identificación de muestras con: localizador RFID, 15 etiquetas de muestras en 5 colores, 5 etiquetas de ubicación y 2 etiquetas de operador.
Para obtener una lista de kits de pruebas más utilizados para el instrumento DR6000, consulte la pestaña OTROS PRODUCTOS. Para una selección más amplia de kits de ensayo disponibles, busque en la página web de con el término de búsqueda ETK.
Información de suministro: Se suministra con adaptador A para cubetas redondas de una pulgada y rectangulares Accuvac/1 cm, CD con manual de procedimientos en cinco idiomas (EN, DE, FR, IT, SP).