VWR®, Matraces de fondo redondo con tres bocas, con juntas esmeriladas
Proveedor: VWR Collection
201-0546EA 35.6 EUR
201-0546 201-0547 201-0548 201-0549 201-0552
VWR®, Matraces de fondo redondo con tres bocas, con juntas esmeriladas
Matraces Matraces de fondo redondo
Vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con dos cuellos laterales en ángulo.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Alternativa económica para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Con área de marcado. Número de catálogo impreso que facilita nuevos pedidos.
DIN 12394
Certificaciones: DIN 12394.