Azul brillante Coomassie® R-250, ultrapure
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hidrogeno(etil)[4-[4-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4'-(p-etoxianilino)bencidrilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
0472-10GEA 127 EUR
0472-10G 0472-25G 0472-50G
Azul brillante Coomassie® R-250, ultrapure
Azul brillante Coomassie® R-250
Tinte de uso común para la detección de bandas de proteínas tras la electroforesis.
Formula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825.98 g/mol
Pto. de fusión: 174…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041762
Núm. CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Dye content (dry basis) ≥65 %
Em (550 nm, water, dry basis) ≥33000
Loss on drying ≤5.0%
Solubility (0.020 g/l, water) Pass