Monos ignífugos, ProShield® 20 SFR, modelo CHF5
Proveedor: DuPont
PFRCHF5SWH/XXL PFRCHF5SWH/3XL PFRCHF5SWH/XL PFRCHF5SWH00/L PFRCHF5SWH00/M
113-6384EA 523 EUR
113-6384 113-8751 113-8752 113-8753 113-8754
Monos ignífugos, ProShield® 20 SFR, modelo CHF5
Prendas desechables
Estos overoles protectores con capucha están hechos de una tela no tejida SMS de polipropileno ignífugo y no halogenado que proporciona una protección limitada contra la propagación de llamas (índice 1), además de protección contra partículas y salpicaduras limitadas de líquidos o aerosoles de líquidos a base de agua. Deben usarse siempre encima de una prenda de protección FR primaria, como Nomex®.
  • Solapa con cremallera para protección
  • Capucha de 3 piezas y refuerzo de 3 piezas para un ajuste óptimo
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Costuras externas cosidas en naranja para la identificación visual y la diferenciación
  • Un ajuste generoso que ofrece una gran libertad de movimiento cuando se usa ropa de trabajo ignífuga de índice 2 o 3 debajo
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en ambos lados
Los monos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las de la industria petroquímica y ferroviaria, la soldadura, las aplicaciones de gas y metal y ciertas Ex-Zonas.
Color: Blanco (con costuras naranjas)
Peso: 60 g/m²
Certificaciones: Tipo 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN ISO 14116-2008 (index 1); Cat. III.; (EU) 2016/425
Envase: 50 por caja, embalado individualmente.