VWR®, Máscaras faciales para salas limpias, Maximum
Proveedor: VWR Collection
113-6220EA 352 EUR
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR®, Máscaras faciales para salas limpias, Maximum
Máscaras Máscaras para salas limpias
Las máscaras para sala limpia Maximum cuentan con una construcción de 3 capas para una eficiencia superior de filtración de partículas y bacterias. Estas máscaras no contienen látex.
  • Las máscaras de 3 capas proporcionan una alta eficiencia de filtración bacteriana y de partículas.
  • Altamente transpirable y resistente a los fluidos.
  • Un arco de plástico de longitud completa mantiene la tela alejada de la boca del usuario para permitir una respiración más fresca y cómoda.
  • La banda nasal maleable garantiza un sellado personalizado y seguro
  • Disponible con orejeras de spandex o bridas PP, soldadas por ultrasonidos para mantener la suavidad y proteger contra partículas
  • La máscara estéril resistente a la humedad presenta una capa de película interna única y liviana para una mayor resistencia a la humedad
  • Solo para uso industrial y sala limpia. No usar para protección frente a COVID-19
  • Este producto no es un dispositivo médico o para uso médico o clínico según el Reglamento (UE) 2017/745/Directiva 93/42/CEE
  • Este producto no es un equipo de protección individual (EPI) según el Reglamento (EU) 2016/425
Desprendimiento de partículas (partículas: ≥ 0,5 μm/pie cúbico): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Eficacia de filtración de bacterias: >99 % (ASTM F2101)
Eficacia de filtración de partículas: >99 % (ASTM F2299)
Transpirabilidad Delta P (mmH2O/cm²): 1,9 - 2,2 (MIL-M-36954C)
Rigurosamente probadas y fabricadas en una instalación con certificación ISO; los productos están validados mediante análisis por un laboratorio independiente.
Información de suministro: Non sterile masks are packed 50 masks per inner bag, 10 inner bags per case. Masks 113-6222 are packed 10 masks per pack, 5 packs per inner bag, 10 inner bags per case. Masks 113-9930/9931 are individually packed, 50 individual packs per box, 10 boxes per case.