VWR®, Recipiente para orina
Proveedor: VWR Collection
216-1080EA 157 EUR
216-1080 216-1161 216-2200
VWR®, Recipiente para orina
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
El recipiente de recogida de orina VWR® ofrece una alternativa más rápida y más fácil para la recogida de orina. Este sistema cerrado ayuda a prevenir el vertido fuera, fugas y húmedas áreas, lo que influye positivamente en los entornos de trabajo y condiciones.
  • PP translúcido
  • Área de etiquetado esmerilado
  • Tapón de rosca amarillo
Sistema de aspiración para tubos de vacío.