Toallitas para aplicaciones generales, WYPALL * X90
Proveedor: KIMBERLY CLARK
12891 12889
115-1532EA 118 EUR
115-1532 115-1530
Toallitas para aplicaciones generales, WYPALL * X90
Toallitas Paños de limpieza reutilizables Paños para aplicaciones generales
Estas toallitas suaves pero duraderas proporcionan una absorción de agua y aceite de alto grado. Son ideales para limpiar en exceso, preparar superficies con solventes y limpiar virutas de metal y superficies rugosas.
  • Más absorbente que otras soluciones de limpieza industrial y reutilizable: Menos residuos para los usuarios
  • Duradero y resistente gracias a dos capas unidas de material hilado
  • Disponible como rollo o en un dispensador portátil
Color: Blanco