VWR®, Toallitas para salas limpias, 100% poliéster
Proveedor: VWR Collection
115-0660EA 23.6 EUR
115-0660 115-0661
VWR®, Toallitas para salas limpias, 100% poliéster
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Son toallitas de tejido 100% poliéster de doble punto y filamento continuo.
  • Libre de silicona, amidas y contaminación por DOP
  • Niveles extremadamente bajos de partículas y fibras
  • Bordes cortados con láser
Diseñadas para limpiar superficies y controlar vertidos en entornos ISO clase 3 o superior, estas toallitas duraderas resisten la liberación de partículas y la abrasión en condiciones de uso rigurosas, incluso cuando se limpian superficies rugosas.
Apto para su uso en entornos de Clase 1, ISO 3.
Color: blanco