VWR®, Termoagitador, Cooling Thermal Shake Touch
Proveedor: VWR Collection
460-0196EA 3670 EUR
460-0196 460-0197 460-0198 460-0199 460-0200 460-0201
VWR®, Termoagitador, Cooling Thermal Shake Touch
Termobloques Enfriadores/calentadores de bloque de agitación
Termoagitador con enfriamiento, diseñado para aplicaciones que requieren resultados constantes y precisos. Con funciones de calentamiento, enfriamiento y agitación, la unidad de perfil bajo utiliza bloques intercambiables para alojar una gran variedad de tubos y microplacas. La pantalla táctil LCD permite un ajuste rápido de la temperatura, la velocidad y el tiempo, que se pueden ver simultáneamente. Dispone de ayuda y sugerencias de uso en pantalla. La pantalla táctil es compatible con el uso de guantes de laboratorio.
  • La pantalla táctil LCD en color de 4,3" y muy fácil de usar