VWR® Thermal Shake Touch, Termoagitadores, termoagitador con función táctil
Proveedor: VWR Collection
460-0202EA 3430 EUR
460-0202 460-0203 460-0204 460-0205 460-0206 460-0207
VWR® Thermal Shake Touch, Termoagitadores, termoagitador con función táctil
Termobloques Calentadores de bloque de agitación
Termoagitador, diseñado para aplicaciones que requieren resultados constantes y precisos. Con funciones de calentamiento y agitación, la unidad de perfil bajo utiliza bloques intercambiables para alojar una gran variedad de tubos y microplacas. La pantalla táctil LCD permite un ajuste rápido de la temperatura, la velocidad y el tiempo, que se pueden ver simultáneamente. Dispone de ayuda y sugerencias de uso en pantalla. La pantalla táctil es compatible con el uso de guantes de goma de laboratorio.
  • La pantalla táctil LCD en color de 4,3" y muy fácil de usar permite al usuario guardar y mantener un seguimiento visual del progreso con la barra de estado en tiempo real para cinco programas definidos por el usuario, cada uno de ellos con cinco pasos individuales
  • Adecuados para un calentamiento rápidos, agitación de alta velocidad y modo por pulsos, ideales para aplicaciones con agitación vórtex rápida
  • Temporizador con alarma sonora, de 1 min a 99 h, 59 min; la función de calentamiento se apaga automáticamente si la unidad detecta algún problema interno
  • El puerto USB puede transferir información a una unidad de memoria flash para el registro de datos, almacenamiento de programas y actualizaciones de software
La funcionalidad de control de programas permite el funcionamiento programable por el usuario para un uso automatizado y memoria para cinco programas independientes con 5 pasos. La rampa de temperatura ajustable define de manera independiente las velocidades de calentamiento en incrementos de 0,5 °C/min. Modo de calibración de un único punto para una precisión máxima de la temperatura. El procedimiento de calibración de un solo punto permite al usuario calibrar hasta 6 temperaturas definidas. La carcasa, fabricada con un polímero de alta calidad resistente al calor y a productos químicos, permanece fría al tacto con temperaturas de funcionamiento normales. La función de limitación de temperatura máxima garantiza que la temperatura no supere los límites definidos por el usuario, lo que permite controlar las muestras sensibles a la temperatura. Un indicador de temperatura elevada se ilumina cuando la temperatura alcanza los 40 °C y permanece encendido hasta que la unidad se enfría por debajo de los 40 °C.
La electrónica mejorada de la unidad y el sensor de temperatura proporcionan un ajuste preciso y fiable de la temperatura en todo el intervalo de funcionamiento de 5 °C a 35 °C, (humedad relativa máxima del 80%, sin condensación). Entre sus aplicaciones se incluyen cultivos celulares y estudios de ADN, ARN y proteínas.
Información para pedidos: Blocks are required to use the unit and are ordered separately.
Información de suministro: Se suministran con un bloque de 1,5 ml (460-0210), una gradilla y una cubierta; los bloques adicionales deben pedirse por separado. Tenga en cuenta que los bloques Eppendorf Thermomixer R® son compatibles con el Thermal Shake Touch de VWR®. También hay disponibles modelos con certificado de trazabilidad NIST, que incluye una calibración trazable NIST de 3 puntos. El certificado de trazabilidad incluye los datos de medición de calibración reales y el valor de incertidumbre. El laboratorio de calibración cumple la norma ISO/IEC 17025.
Precaución: * RT = temperatura ambiente
** Microtube blocks include a removable rack and cover.