VWR Chemicals, Materiales básicos para medios deshidratados
Proveedor: VWR Chemicals
26208.297EA
468
EUR
26208.297
499332OO
84687.0500
84688.0500
84618.0500
84620.0500
84623.0500
84609.0500
84601.0500
84616.0500
84610.0500
84615.0500
84862.25000
84601.5000
84609.5000
84610.5000
84620.5000
84688.5000
85862.5000
85862.0500
84615.5000
85895.25000
85896.25000
85898.25000
85899.25000
92424.25000
92425.25000
92426.25000
VWR Chemicals, Materiales básicos para medios deshidratados
Medios
Materiales base para microbiología
Los ingredientes utilizados para preparar los medios de cultivo son muy importantes porque los resultados en última instancia dependen de la calidad de estos compuestos. Las materias primas se deben conservar entre 10-30 °C, a menos que se indique lo contrario, en sus envases cerrados en un entorno seco.
- Los ingredientes se han seleccionado especialmente para garantizar resultados uniformes y reproducibles
- Fabricados según las normas cGMP más estrictas