Contenedores de basura
Proveedor: asecos
8640 8641
MSGA8640EA 446 EUR
MSGA8640 MSGA8641
Contenedores de basura
Recipientes Recipientes para residuos
Fabricado en acero inoxidable.
  • Muy buena resistencia química
  • Fáciles de limpiar
Contenedor de recogida con tapa y pedal. Eliminación segura de trapos impregnados con solventes u otros desechos.