Rollos absorbentes de aceite
Proveedor: asecos
11315 9936 9937
MSGA11315EA 241.5 EUR
MSGA11315 MSGA9936 MSGA9937
Rollos absorbentes de aceite
Materiales para contención de derrames
Rollos absorbentes repelentes de agua para la absorción segura de petróleo o gasolina.
  • Capacidad de hasta 16 veces su propio peso
  • Resistencia a las costillas y al roce
  • Perforado de manera que sólo necesita tomar el material suficiente según se requiera