Alfombrillas absorbentes de aceite
Proveedor: asecos
11327 9934
MSGA11327EA 138 EUR
MSGA11327 MSGA9934
Alfombrillas absorbentes de aceite
Materiales para contención de derrames
Alfombrillas repelentes al agua para la abosrción y limpieza de aceites y productos líquidos a base de gasolina.
  • Capacidad de hasta 16 veces su propio peso
  • Resistencia a las costillas y al roce
  • Perforado de manera que sólo necesita tomar el material suficiente según se requiera