Manguitos absorbentes de aceite
Proveedor: asecos
9930 9931
MSGA9930EA 87.3 EUR
MSGA9930 MSGA9931
Manguitos absorbentes de aceite
Materiales para contención de derrames
Calcetines absorbentes repelentes al agua para una absorción segura de aceite y gasolina.
  • Crea una barrera de absorción para encerrar las fugas más grandes
  • Capacidad de hasta 16 veces su propio peso
  • Resistencia a las costillas y al roce