Almohadillas absorbentes de aceite
Proveedor: asecos
9932 9933
MSGA9932EA 91.5 EUR
MSGA9932 MSGA9933
Almohadillas absorbentes de aceite
Materiales para contención de derrames
Almohadillas absorbentes repelentes al agua para aceites, petróleo y disolventes a base de hidrocarburos.