Rollos absorbentes universales
Proveedor: asecos
11317 9949 9950 11314
MSGA11317EA 252.5 EUR
MSGA11317 MSGA9949 MSGA9950 MSGA11314
Rollos absorbentes universales
Materiales para contención de derrames
Rodillos universales para la absorción segura de petróleo, agua, líquidos refrigerantes y productos químicos no agresivos.
  • Absorción de una capacidad de hasta 16 veces su propio peso
  • Resistencia a las costillas y al roce
  • Material estándar para pequeñas fugas y prevención
  • Material pesado para pequeñas fugas o la absorción de derrames
  • Los rollos se perforan para tomar suficiente material según sea necesario