Alfombrillas universales
Proveedor: asecos
11326 9951
MSGA11326EA 151.5 EUR
MSGA11326 MSGA9951
Alfombrillas universales
Materiales para contención de derrames
Alfombrillas universales para la absorción segura de petróleo, agua, líquidos refrigerantes y productos químicos no - agresivos.
  • Capacidad de hasta 16 veces su propio peso
  • Resistencia a las costillas y al roce
  • Las alfombras están pre-cortadas: Sólo tome el material suficiente según sea necesario