Almohadillas absorbentes universales
Proveedor: asecos
9943 9944
MSGA9943EA 117 EUR
MSGA9943 MSGA9944
Almohadillas absorbentes universales
Materiales para contención de derrames
Almohadillas universales para la absorción segura de petróleo, agua, líquidos refrigerantes y productos químicos no agresivos.
  • Óptimo para aquellos lugares de difícil acceso
  • Capacidad de hasta 16 veces su propio peso
  • Resistencia a las costillas y al roce