Gránulos de absorción - Grano grueso universal
Proveedor: asecos
9956 18468
MSGA9956EA 40 EUR
MSGA9956 MSGA18468
Gránulos de absorción - Grano grueso universal
Materiales para contención de derrames
Gránulos de absorción para aceite, álcalis, grasa, combustibles de motor, barnices.
  • Para uso exterior e interior
  • Probado y aprobado oficialmente para su uso en zonas de tráfico
  • Un saco de 20 kg aglutina hasta 16 litros de aceite de calefacción
  • Suitable for solid surfaces
  • Incluso con la saturación total de los gránulos, el antideslizamiento está garantizado