Granos de fina absorción
Proveedor: asecos
9906 18453
MSGA9906EA 45.5 EUR
MSGA9906 MSGA18453
Granos de fina absorción
Materiales para contención de derrames
Gránulos de absorción fina para aceite, álcalis, grasa, combustibles de motor, barnices oficialmente probados y aprobados para su uso en áreas de tráfico.
  • Granularidad de 0,5 a 1,0 mm.
  • Un saco de 20 kg aglutina hasta 18 litros de aceite de calefacción
  • Rellena pequeñas grietas y aberturas
Muy recomendable cuando se necesita un gran contacto con la superficie y una rápida absorción.