Granos de absorción ultra finos
Proveedor: asecos
14394 18165
MSGA14394EA 31 EUR
MSGA14394 MSGA18165
Granos de absorción ultra finos
Materiales para contención de derrames
Gránulos de absorción fina para aceite, álcalis, grasa, combustibles de motor, barnices.
  • Probado y aprobado oficialmente para su uso en zonas de tráfico
  • 0,3 - 0,7 mm de granularidad
  • Un saco de 10 kg aglutina hasta 11 litros de aceite de calefacción
  • Rellena las más pequeñas grietas y aberturas
  • Desarrollado para fines especiales en los que se necesita un mínimo de desechos y un máximo de absorción