Cajas de criogenia con tapa abatible, para crioviales de 1 a 5 ml, TruCool®.
Proveedor: BIOCISION
BCS-206B BCS-206 BCS-206G BCS-206O BCS-206P BCS-206PK BCS-207 BCS-207B BCS-207G BCS-207O BCS-207P BCS-207PK BCS-206MC BCS-217G BCS-217P BCS-221G BCS-221P BCS-209G BCS-209P BCS-220G BCS-220P BCS-215G BCS-215P BCS-219G BCS-219P
479-1351EA 112 EUR
479-1351 479-1350 479-1352 479-1354 479-1355 479-1356 479-1357 479-1358 479-1359 479-1360 479-1361 479-1362 479-1353 479-1892 479-1893 479-1894 479-1895 479-1363 479-1364 479-1365 479-1366 479-1371 479-1372 479-1373 479-1374
Cajas de criogenia con tapa abatible, para crioviales de 1 a 5 ml, TruCool®.
Cajas Criocajas
Cartón laminado.
  • Diseñado para la congelación y descongelación repetida en nitrógeno líquido en fase de vapor
  • Cajas estándar disponibles en 6 colores
  • Disponibles en 2 alturas, 5,2 cm y 9,2 cm para alojar criotubos de 1 a 5 ml
Las cajas TruCool® Cryobox tienen una tapa con bisagras que permanece unida, lo que garantiza que la tapa se coloque correctamente y que las marcas estén sincronizadas con las muestras. La tapa es fácil de abrir, incluso cuando está congelada, y se mantiene unida a la base minimizando el riesgo de contaminación. Las cajas tienen un parche blanco en la parte delantera para las marcas o el código de barras. Fabricado en cartón laminado, impermeable y duradero. Incluye una rejilla de plástico ajustable de 81 posiciones o una rejilla de plástico de 100 posiciones que se puede retirar si es necesario. Sistema de indexación doble: Cuadrícula de 1 a 81 en la parte superior y en el interior de la cubierta, indexación de la A a la I y de 1 a 9 columnas y filas alrededor del borde interior y exterior de la caja.
Dimensiones: 133,3×133,3×51 mm o 133,3×133,3×92 mm (L×A×H).
Dimensions: 133,3×133,3×51 mm or 133,3×133,3×92 mm (L×W×H)