Chubasquero ignífugo, Glenroy 7222
Proveedor: SIOEN
7222EF7B75/S 7222EF7B75/M 7222EF7B75/L 7222EF7B75/3XL 7222EF7B75/2XL 7222EF7B75/1XL
113-7228EA 191 EUR
113-7228 113-7227 113-7226 113-7225 113-7224 113-7223
Chubasquero ignífugo, Glenroy 7222
Ropa de trabajo
Esta chaqueta impermeable y cortavientos está confeccionada con tejido antiestático Siopor® FR AST: Tejido 100% poliéster con revestimiento 100% FR PU + AST. Presenta un forro fijo de algodón ignífugo con dos bolsillos interiores. El tejido exterior es repelente al agua, mientras que el revestimiento del interior atrae la humedad y mantiene la piel seca.
  • Alta resistencia al desgarro, costuras selladas.
  • Cuello recto, incluido para capucha (capucha disponible por separado)
  • Cierre de cremallera bajo solapa con cierre táctil y cerrado
  • Dos bolsillos parcheados, dos presillas para insignias
  • Mangas , redondeadas, estrechamiento de las mangas mediante botones automáticos. en el dobladillo
  • Cordón en el dobladillo
Longitud de espalda: 85 cm
Peso: 240 g/m²
EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Type 6), EN 14116 (inside index 3; outside index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3)
Certificaciones: EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Type 6), EN 14116 (índice interior 3; índice exterior 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3)