Chubasquero ignífugo, alta visibilidad, Hedland 7229
Proveedor: SIOEN
7229ET1279/M 7229ET1278/2XL 7229ET1279/L 7229ET1279/3XL 7229ET1279/2XL 7229ET1279/1XL 7229ET1278/S 7229ET1278/M 7229ET1278/3XL 7229ET1278/1XL 7229ET1279/S 7229ET1278/L
113-7258EA 429 EUR
113-7258 113-7249 113-7257 113-7256 113-7255 113-7254 113-7253 113-7252 113-7250 113-7248 113-7259 113-7251
Chubasquero ignífugo, alta visibilidad, Hedland 7229
Ropa de trabajo
Esta chaqueta impermeable y resistente al viento está hecha de Siopor Excell, un tejido de 3 capas que consta de tejido de poliéster Dobby Ripstop + AST - revestimiento de PU FR transpirable y un tejido FR inherente. El tejido exterior es repelente al agua, mientras que el revestimiento del interior atrae la humedad y mantiene la piel seca.
  • Alta resistencia al desgarro, costuras selladas.
  • Cuello recto, incluido para capucha (capucha disponible por separado)
  • Cierre de cremallera bajo solapa con cierre táctil y cerrado.
  • Un bolsillo parcheado en el pecho, dos bolsillos parcheados, dos presillas para insignias, un bolsillo tipo Napoleón
  • Mangas redondeadas, elásticas, con estrechamiento al tacto y cierre ceñido.
La chaqueta no tiene forro, pero se pueden abrochar diferentes forros o forros polares.
Longitud de espalda: 85 cm
Peso: 270 g/m²
Certificaciones: EN 11612 (A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33), EN 13034 (Tipo PB/6), EN 14116 (índice 3), EN 11611 (clase 1 - A1A2), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)