VWR® USC, Baños para la limpieza por ultrasonidos
Proveedor: VWR Collection
142-0087EA 1320 EUR
142-0087 142-0090 142-0094
VWR® USC, Baños para la limpieza por ultrasonidos
Baños ultrasónicos
La limpieza mediante ultrasonidos ha sido uno de los métodos más eficaces para librar de residuos (contaminantes) piezas con geometría compleja, como aletas, hendiduras, perforaciones, agujeros de ocultación, etc.
  • Convertidor PZT de ultrasonidos de alto rendimiento con tecnología cerámica
  • Distribución homogénea de los ultrasonidos en la cuba de limpieza
  • Menor nivel de ruido mediante una frecuencia más alta
  • Resistente sistema de calentamiento con protección de funcionamiento en seco integrada
  • Termostato ajustable hasta 80 °C
  • Revestimiento y material de la cubeta de acero inoxidable
La propiedad física de las burbujas de vacío que implosionan provoca diminutas burbujas de aire que se forman en el fluido de limpieza, y que generan hasta 1000 bares y 5000 °C cuando las fuerzas implosionan y penetran en todas las pequeñas cavidades. Combinada con un producto químico (agente de limpieza) adecuado para el tipo de contaminación y al material que se va a limpiar, es posible que, mediante la cavitación que se forma en la pieza que se va a limpiar, puedan eliminarse residuos como carbonilla de aceite, incrustaciones, grasa, aceites, oxidación, pinturas, polvo, corrosión, cal, etc. sin intervención manual y rápidamente, de manera que se proteja el material y no queden residuos.
Baño de ultrasonido USC T: Esta gama incluye un temporizador digital de 1 al 99 minutos en incrementos de 1 minuto.
Baño de ultrasonido USC TH: Con un temporizador digital y un calentador de cubetas, variable hasta 80 °C, para facilitar la limpieza. Para controlar el calentador, se ilumina una pantalla LED amarilla, que vuelve a apagarse cuando se alcanza la temperatura ajustada.
Baños de ultrasonido THD y THD/HF (alta frecuencia): Esta máquina incluye un teclado digital para garantizar la configuración y uso prácticos. Las características especiales de la gama D son:
Configuración de hora digital de 1 al 99 min o sonido continuo
Pantalla digital para la temperatura ajustable hasta 80 °C
El calentador incluye una protección contra el funcionamiento en seco
Rendimiento ultrasónico ajustable en nueve niveles del 10% al 100%
Estabilización del rendimiento ajustado, independientemente del nivel y la temperatura
Sonido de media onda doble con barrido
Función de desgasificación para homogeneizar el líquido de la cubeta
Información de suministro: Delivery includes bath, power cord, suitable adapters and manual. Tank covers and baskets have to be ordered separately.
Precaución: Please note that models USC 900, 1200, 1700, 2100 and 2600 are equipped with a stainless steel valve to easily drain the bath.