VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Agitadores electrónicos de varilla
Proveedor: VWR Collection
441-0304EA 1020 EUR
441-0304 441-0302 441-0303 441-0305 441-0306 441-0307
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Agitadores electrónicos de varilla
Imánes de agitación Agitadores de varillas
Agitadores de laboratorio ideales para tareas sencillas de agitación, adecuados para cantidades de hasta 25 L (VOS 40 digital), o para tareas de agitación intensiva para cantidades de hasta 40 L (VOS 60 control). Gracias a la tecnología controlada por microprocesador, los agitadores ajustan automáticamente la velocidad dentro del intervalo de 0/30 a 2000 min⁻¹.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad con ajuste continuo
  • Ejes del agitador insertables
  • Protección contra sobrecarga - Las unidades pueden funcionar durante cortos periodos de tiempo en condiciones de sobrecarga
  • Pantalla con códigos de error
Los circuitos de seguridad garantizan la desconexión automática en condiciones de antiparada o sobrecarga. La velocidad real y la velocidad preestablecida del eje se supervisan constantemente y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con los cambios de viscosidad de las muestras. Los agitadores tienen un diseño estilizado y proporcionan un funcionamiento silencioso.
El modelo VOS 60 control cuenta con un controlador inalámbrico extraíble y una pantalla TFT digital multilingüe. Este agitador está equipado con una interfaz RS232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros. Una pantalla integrada de tendencia de par permite medir los cambios de viscosidad.
Funciones programables
Medición de la temperatura integrada
Funcionamiento a intervalos, temporizador y función de bloqueo
Circuito de seguridad ajustable
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 40
Información para pedidos: Se suministra sin accesorios; hay una amplia gama de accesorios disponibles para pedirlos por separado.