VWR® Q Path® MacroStar V, Casetes
Proveedor: VWR Collection
720-2219EA 155 EUR
720-2219 720-2220 720-2215 720-2221 720-2222 720-2223 720-2216 720-2218 720-2217
VWR® Q Path® MacroStar V, Casetes
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Polímero de acetal. Adecuado para contener e identificar muestras de tejido en procedimientos de procesamiento, inclusión y corte. Resistente a todos los disolventes histológicos de uso común. Casetes con tapa desechable soldada, suministrados en dispensadores para 500 casetes. Empaquetado en tres cajas de 500 casetes.
  • Casete fácil de usar
  • Área de escritura en el frontal y a ambos lados
  • Casetes con estrías que facilitan su apertura tras la impregnación