Paletas y sumideros para bidones y contenedores
Proveedor: asecos
2516 2520 2521 9843 9844 2500 2504 2508 2510 2512 2514 2501 2505 2509 2511 2513 2515
MSGA2516EA 361.5 EUR
MSGA2516 MSGA2520 MSGA2521 MSGA9843 MSGA9844 MSGA2500 MSGA2504 MSGA2508 MSGA2510 MSGA2512 MSGA2514 MSGA2501 MSGA2505 MSGA2509 MSGA2511 MSGA2513 MSGA2515
Paletas y sumideros para bidones y contenedores
Almacén
Disponible pintado (RAL 5010 azul genciano) o galvanizado en caliente.
  • Almacenamiento directo en la paleta del sumidero o en la rejilla
  • Añadiendo soportes de bidon, los bidones de 60 y 200 litros pueden ser almacenados horizontalmente
  • Bolsillos de la carretilla elevadora
  • Accesible desde abajo por 4 lados
  • Transporte interno fácil y seguro
Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y líquidos inflamables.