Filtros bayoneta, X-plore®
Proveedor: Dräger
6738038 6738873 6738872 6738817 6738816 6738775 6738776 6738778 6738039 6738874
111-1046EA 2.7 EUR
111-1046 111-1056 111-1055 111-0770 111-1054 111-1049 111-1052 111-2347 DRAE6738039 DRAE6738874
Filtros bayoneta, X-plore®
Respiradores Mascarillas reutilizables Filtros de máscaras
Gama con conexión de bayoneta específica de Dräger que se adapta a medias máscaras X-plore® 3300/3500 y máscaras completas X-plore® 5500.
  • Alto nivel de seguridad para el usuario, ajuste perfecto debajo de visores y protectores faciales
  • Filtro de gas robusto con carcasa de plástico ABS azul (punto de ebullición >65 °C)
  • Carcasa de filtro de partículas blanca para una fácil identificación de filtros P3
  • Opción de actualizar un filtro de gas a un filtro combinado simplemente agregando una almohadilla P1 o P2 o un filtro Dräger X-plore® Pure
  • Conexión de bayoneta segura, rápida y sencilla con instrucciones claras para colocar el filtro de forma segura
  • Filtros insertados de arriba hacia abajo para una colocación segura
  • Vida útil (a partir de la fecha de producción): filtros de gas y combinados 6 años, filtros de partículas 12 años, almohadillas 3 años
  • Prefiltros, para proteger los filtros combinados contra obstrucciones y bloqueos
Certificaciones: Conformidad CE (EN 14387, EN 143:2000/A1:2006); Marcado “R" (filtro combinado): Certificado para reutilización (más de una jornada)
Certificado según los estándares australianos AS/NZS 1716 (SAI
GLOBAL)