Precision balances, Quintix®
Proveedor: Sartorius Balances
QUINTIX1102CFR QUINTIX1102-1S QUINTIX1102-EU QUINTIX1102-IT QUINTIX2102-1S QUINTIX2102-CH QUINTIX1102-CH QUINTIX2102-IT QUINTIX2102CFR QUINTIX513-CIT QUINTIX612-CIT QUINTIX6121CFR QUINTIX612-CEU QUINTIX5102-EU QUINTIX612-1S QUINTIX5131CFR QUINTIX513-CEU QUINTIX513-CCH QUINTIX513-1S QUINTIX5102-IT QUINTIX2102-EU QUINTIX612-CCH QUINTIX5102-CH QUINTIX3102CFR QUINTIX3102-EU QUINTIX3102-CH QUINTIX3102-1S QUINTIX5102CFR QUINTIX313-CCH QUINTIX213-CIT QUINTIX2131CFR QUINTIX213-CEU QUINTIX213-CCH QUINTIX213-1S QUINTIX5100-EU QUINTIX5102-1S QUINTIX5101-IT QUINTIX5101CFR QUINTIX5101-EU QUINTIX5101-CH QUINTIX5101-1S QUINTIX3102-IT QUINTIX5100CFR QUINTIX313-1S QUINTIX5100-CH QUINTIX5100-1S QUINTIX313-CIT QUINTIX3131CFR QUINTIX313-CEU QUINTIX5100-IT QUINTIX613-1S QUINTIX412-1S QUINTIX6102-1S QUINTIX2101-1S QUINTIX6100-1S QUINTIX6101-1S QUINTIX6131CFR QUINTIX6100-EU QUINTIX6101-EU QUINTIX6101-IT QUINTIX6102-EU QUINTIX6102-IT QUINTIX6131CEU
611-2680EA 2820 EUR
611-2680 611-2649 611-2679 611-2681 611-2647 611-2682 611-2678 611-2685 611-2684 611-2747 611-2749 611-2712 611-2711 611-2706 611-2638 611-2710 611-2709 611-2746 611-2639 611-2708 611-2683 611-2748 611-2705 611-2690 611-2689 611-2688 611-2644 611-2707 611-2744 611-2743 611-2687 611-2686 611-2742 611-2646 611-2695 611-2640 611-2704 611-2703 611-2699 611-2698 611-2641 611-2691 611-2696 611-2643 611-2694 611-2642 611-2745 611-2693 611-2692 611-2697 611-3125 611-3127 611-3130 611-3126 611-3129 611-3128 SARBQUINTIX6131CFR 611-3866 611-3867 611-4160 611-4246 611-4264 611-4273
Precision balances, Quintix®
Balanzas
Serie de balanzas ergonómicas que ofrecen un funcionamiento intuitivo y sencillo con una pantalla táctil de gran tamaño, iconos autoexplicativos y mensajes de texto simple. Además de las aplicaciones estándar, incluyen pesaje general, densidad, porcentaje, pesaje de comprobación, mantenimiento del pico, recuento y cálculo de medias. La gama Quintix® también proporciona mezclado, componentes, estadísticas y funciones de conversión. Los resultados se pueden transferir a través de una interfaz mini USB a una impresora o un ordenador directamente a una hoja de cálculo Microsoft Excel® sin necesidad de software adicional. Menú con selección de 10 idiomas.
  • Pantalla táctil en color de alto contraste
  • Tiempos de estabilización de tan solo entre 1,5 y 2 segundos
  • Función de ajuste y calibración interna isoCAL
  • Protección contra corrientes de aire en balanzas de 1 mg con puertas que se abren suavemente y que también se pueden desmontar, con lo que se facilita la limpieza
  • Bloqueo por parte del supervisor para evitar cambios no intencionados en la configuración
  • La balanza Quintix® detecta automáticamente la impresora YDP30 opcional conforme con GLP
Información de suministro: Se suministran con adaptador de corriente universal, funda protectora y guía de aplicación.