VWR®, Tubos de PCR, 0,2 ml
Proveedor: VWR Collection
732-0547EA 60.5 EUR
732-0547 732-0548
VWR®, Tubos de PCR, 0,2 ml
Tubos Tubos para PCR
Estos tubos PCR con tapa están fabricados en resina PP y están diseñados para adaptarse a las marcas más populares de termocicladores.
  • No contienen ADNasa, ARNasa ni ADN humano
  • Disponibles con tapones abombados o planos
Disponibles con tapones abombados o planos.