VWR®, Agitador de plataforma basculante
Proveedor: VWR
VWR®
444-0756EA 1010 EUR
VWRU12620-908 444-0756 444-0758 444-0757
VWR®, Agitador de plataforma basculante
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
Rocking platform shaker with low profile design can be used in most fume hoods and incubators. The cast aluminium base offers durability and stability, the spill resistant design channels fluids away from internal components. Precise speed control provides smooth, low speed rocking motion down to one min⁻¹.
  • El control por microprocesador proporciona ajuste electrónico del ángulo de inclinación de 0 a 15° mientras la unidad está en funcionamiento
  • Una pantalla LED muestra simultáneamente la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo
  • Temporizador desde 1 segundo a 160 horas, con alarma sonora cuando el tiempo llega a cero
  • Se puede usar a una temperatura de –10 °C a +60 °C (humedad relativa máxima del 80%, sin condensación) en salas frías, incubadores y entornos con CO₂
Controles táctiles con pantalla LED de fácil lectura. Proporciona siempre resultados precisos y reproducibles y se puede ver fácilmente desde todas las mesas de trabajo del laboratorio. El temporizador muestra el tiempo transcurrido o, si se ha programado con un límite definido por el usuario, apaga la unidad cuando el tiempo llega a cero. La pantalla muestra los últimos ajustes utilizados incluso después de apagar la unidad. Protección contra sobrecarga con señales acústicas y visuales que se activan cuando el sistema detecta una obstrucción o sobrecarga en la bandeja. La función de aumento progresivo de la velocidad aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para evitar salpicaduras. Esta unidad es ideal para cultivos celulares, tinción y decoloración de geles, procedimientos de hibridación, hematología y técnicas de transferencia.
Información de suministro: Se suministra con una alfombrilla de goma antideslizante de 324×254 mm. La bandeja apilable debe pedirse por separado.
Precaución: Nota: la velocidad y el ángulo de inclinación máximos pueden variar con cargas pesadas o no equilibradas
Centrado en la bandeja.