Patrones de disolventes residuales según guías ICH
Proveedor: VWR Chemicals
88206.001EA 95.1 EUR
88206.001 88206.015 88207.001 88207.015 88208.001 88208.015 88209.001 88209.015
Patrones de disolventes residuales según guías ICH
Normativas Estándares orgánicos
Los niveles de disolventes orgánicos volátiles en materias primas o productos finales farmacéuticos se definen y monitorizan según guías ICH. Los disolventes residuales se clasifican según su valoración de riesgo como Clase 1, Clase 2 o Clase 3. VWR dispone ahora de une selección de patrones de disolventes residuales.
  • Conformes a la última edición de la Ph. Eur.
  • Conformes a guía ICH
  • Suministrados con certificado de análisis completo
  • Envasados en ampollas de vidrio de 1 ml o 1,5 ml
Clase I: Benceno, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetano, tetraclorometano, 1,1,1-tricloroetano.
Clase IIa: Clorobenceno, ciclohexano, 1,2-dicloroetane (cis/trans), diclorometano, dimetilformamida, etilbenceno, n-hexano, metilciclohexano, tolueno, tricloroeteno, m-xileno, o-xileno, p-xileno.
Clase IIb: Acetonitrilo, cloroformo, 1,2-dimetoxietano, N,N-dimetilacetamida, dioxano, 2-hexanona, metanol, nitrometano, piridina, tetrahidronaftaleno.
Clase IIc: Etilenglicol monoetil éter, etilenglicol, formamida, etilenglicol monometil éter, 1-metil-2-pirrolidona, sulfolan.
Certificaciones: Conformes a la última edición de la Ph. Eur.
Conformes a guía ICH.
Información de suministro: Suministrados con certificado de análisis completo.
Envase: En ampollas de vidrio de 1 ml o 1,5 ml.