Cubos, redondos
Proveedor: VITLAB
96694 96794
216-1511EA 35.6 EUR
216-1511 216-1512
Cubos, redondos
Cubos
PP, transparente.
  • Graduado
  • Muy buena resistencia térmica
  • Muy buena resistencia química
Cubo universal multiuso con pico, borde reforzado y asa.