Vasos de medida con asa, de color
Proveedor: VITLAB
481943 481944 481945 4811111 481942 4821111 482944 482942 482943 482945
213-3750EA 52.2 EUR
213-3750 213-3751 213-3752 213-3753 213-3749 VITL4821111 VITL482944 VITL482942 VITL482943 VITL482945
Vasos de medida con asa, de color
Vasos de precipitados
PP, transparente.
  • Apilable
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Disponible en diferentes colores
Ideal para productos alimenticios. Con escala impresa legible.