o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
84599.180EA 93.7 EUR
84599.180 84599.260 VWRC84599.260_T VWRC84599.180_T
o-Cresolphthalein 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
o-Cresolphthalein
Una alternativa a la fenolftaleina en solución.
Formula: C₂₂H₁₈O₄
Densidad: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005912
Núm. CAS: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
UN: 1170
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Transition range pH 8.2 - 9.8 Passes test