La fiabilidad de los frotis obtenidos con el Cervex-Brush® reduce la necesidad de repetir las pruebas. La recogida de células con el Cervex-Brush® proporciona una muestra clara y precisa que permite la detección temprana del cáncer de cuello de útero. El uso del Cervex-Brush® en la investigación preventiva reduce la necesidad de tomar medidas más drásticas. Esto representa un enorme potencial de ahorro en los costes sanitarios nacionales.
- La suavidad del material garantiza que no se produzcan lesiones internas, lo que elimina la mezcla de sangre y los frotis insatisfactorios
- Método de investigación cómodo tanto para el paciente como para el médico, que sobre todo ofrece un resultado visiblemente bueno
- Puede utilizarse tanto para la citología de base líquida como para la convencional
- El material hidrofóbico del cepillo facilita la liberación del material celular en el líquido
La parte superior utiliza un cepillo suave y flexible para obtener muestras de células. El cepillo consta de 57 cerdas semicirculares de plástico de distintas longitudes. La forma es tal que los bordes superiores del cepillo siguen los contornos del cuello uterino. Las cerdas centrales, más largas, llegan hasta el canal endocervical. Las cerdas más cortas tocan al mismo tiempo la zona ectocervical y la zona de transformación.
Cervex-Brush® Combi: El práctico Cervex-Brush® Combi ofrece a médicos y enfermeras la posibilidad de realizar una recogida de frotis de Papanicolaou de alta calidad con un solo dispositivo. Permite la recogida simultánea de células del ectocérvix, del endocérvix y de la zona de transformación en una sola muestra, sin sangrado ni dolor. El Cervex-Brush® Combi es una mejora con respecto al Cervex-Brush® normal, ya que recoge 2-3 veces más células endocervicales con sólo 2 rotaciones en el sentido de las agujas del reloj en el orificio cervical.
El Cervex-Brush® Combi puede utilizarse para las pruebas del VPH, la citología convencional y la citología de base líquida. El material hidrofóbico del cepillo facilita la liberación del material celular en el fluido.