VWR® Q Path® NovaBrush®, Cytological endo- and exocervical brushes
Proveedor: VWR Collection
720-2066EA 236 EUR
720-2066 720-2069 720-2067 720-2068 720-2070 720-2071
VWR® Q Path® NovaBrush®, Cytological endo- and exocervical brushes
Cepillos
Q Path® NovaBrush® son cepillos desechables diseñados para la toma de muestras citológicas endo y exocervicales. La forma del cabezal de Q Path® NovaBrush 1 lo hace ideal para la toma de muestras endocervicales sin riesgo de traumatismo para la paciente. Con un mango no desmontable (rosa), el Q Path® NovaBrush 1 de un solo uso es ideal para las pruebas de Papanicolaou convencionales y la citología de capa fina. Los cepillos Q Path® NovaBrushes 2 y 3 son adecuados para la toma de muestras endo y exocervicales. Tienen asas redondas ergonómicas de color rosa (no desmontables) o verde (desmontables). Q Path® NovaBrush 2 y 3 se recomiendan para la citología de base líquida.
  • Disponible sin desmontar (color rosa) o desmontable (color verde)
  • Sin metal, nylon ni resina, 100% plástico
  • Adecuado para muestras exo o endocervicales, excepto para Q Path NovaBrush® 1 (sólo endocervical)
La forma del cabezal de Q Path® NovaBrush 3 lo hace especialmente adecuado para la recogida de células endocervicales. El cepillo blanco se puede separar del mango verde simplemente presionando hacia delante. El mango verde ha sido diseñado para girar durante el muestreo con el fin de facilitar la recogida de una muestra de alta calidad. El cabezal del cepillo está formado por fibras de diferentes longitudes para permitir la recogida simultánea de células endo y exocervicales.
Precaución: *Los productos de esta página están fuera del ámbito de aplicación de la Directiva de la UE 2019/904