VWR®, Agitador de plataforma basculante con incubación
Proveedor: VWR
VWR®
444-0763EA 2300 EUR
444-0763 444-0762 444-0764
VWR®, Agitador de plataforma basculante con incubación
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
El agitador de plataforma basculante con incubación combina un suave movimiento basculante con incubación en una unidad de sobremesa compacta. El diseño antiderrames canaliza los líquidos para que no entren en contacto con los componentes internos. El control por microprocesador proporciona ajuste electrónico del ángulo de inclinación, lo que permite al usuario ajustar fácilmente el ángulo de balanceo de 0 a 15° mientras la unidad está en funcionamiento. El controlador de temperatura PID mantiene un control exacto de la temperatura desde temperatura ambiente 5 a 65 °C.
  • Ajuste electrónico de la inclinación de 0 a 15° mientras la unidad está en funcionamiento
  • Una pantalla LED muestra simultáneamente la temperatura, la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo
  • Temporizador desde 1 segundo a 160 horas, con alarma sonora cuando el tiempo llega a cero
  • Se puede usar con temperaturas de 5 a 40 °C (humedad relativa máxima del 80%, sin condensación) en salas frías, incubadores y entornos con CO₂
Los controles fáciles de usar permiten a los usuarios ajustar la temperatura en incrementos de 1 °C. El control exacto de la velocidad proporciona un movimiento basculante suave a baja velocidad de hasta 1 rpm. Los controles táctiles con pantallas LED de fácil lectura para la temperatura, la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes simultáneamente. Proporciona siempre resultados precisos y reproducibles, y se puede ver fácilmente desde todas las mesas de trabajo del laboratorio. Un indicador de advertencia de temperatura elevada se ilumina cuando la temperatura del aire de la cámara alcanza los 40 °C, y permanece encendido hasta que la temperatura se enfría por debajo de los 40 °C.
La tapa de policarbonato permite ver las muestras sin necesidad de alterar la temperatura interna. El temporizador muestra el tiempo transcurrido o, si se ha programado con un límite definido por el usuario, apaga la unidad cuando el tiempo llega a cero. La pantalla muestra los últimos ajustes utilizados incluso después de apagar la unidad. Protección contra sobrecarga con señales acústicas y visuales que se activan cuando el sistema detecta una obstrucción o sobrecarga en la bandeja. La función de aumento progresivo de la velocidad aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para evitar salpicaduras. Esta unidad es ideal para cultivos celulares, tinción y decoloración de geles, procedimientos de hibridación, hematología y técnicas de transferencia.
Información para pedidos: Se suministra sin accesorios. La alfombrilla debe pedirse por separado.
Precaución: Nota: la velocidad y el ángulo de inclinación máximos pueden variar con cargas pesadas o no equilibradas.
Centrado en la bandeja
* Nota: la velocidad y el ángulo de inclinación máximos pueden variar con cargas pesadas o no equilibradas
** Centrado en la bandeja