Tapones reutilizables, uvex whisper
Proveedor: UVEX
2111.201 2111.237
UVEX2111.201EA 118 EUR
UVEX2111.201 UVEX2111.237
Tapones reutilizables, uvex whisper
Tapones para los oídos Tapones para los oídos reutilizables
Los tapones con cordón están convenientemente a mano, siempre que se necesiten. Fabricados con materiales que repelen la suciedad, estos tapones para los oídos son adecuados para su uso en entornos de trabajo sucios.
  • Con cordón; se puede llevar cómodamente alrededor del cuello
  • Almacenamiento higiénico en un estuche individual
  • La superficie que repele la suciedad puede limpiarse con agua y jabón
  • Mantiene la comodidad y la seguridad del usuario
Adecuado para zonas con poco ruido.
SNR: 23 dB
Certificaciones: EN 352-2:2002