Protector de mangas, resistente al corte, Helix C500
Proveedor: UVEX
6049110 6049107
UVEX6049110EA 21.6 EUR
UVEX6049110 UVEX6049107
Protector de mangas, resistente al corte, Helix C500
Ropa de trabajo
Estos protectores de mangas están fabricados con la tecnología Bamboo TwinFlex®, una composición de material formada por una fibra de protección contra cortes en el exterior y una fibra de confort de bambú en el interior.
  • Cierre de velcro
  • El material presenta excelentes características climáticas y resistencia a los cortes
  • La tecnología TwinFlex® de bambú absorbe la humedad
  • Ideal para su uso en zonas secas
Adecuado para la automoción, la industria metalúrgica, el mantenimiento y la reparación, el montaje, el transporte, la construcción, las industrias del vidrio, las bebidas y el papel, el transporte marítimo y la logística.
Certificaciones: EN 388 (254X)