Kit para DNA de plantas E.Z.N.A.® SP
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
D5511-02EA 830 EUR
D5511-02 D5511-01 D5511-00
Kit para DNA de plantas E.Z.N.A.® SP
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El Kit para DNA de plantas E.Z.N.A.® SP está especialmente diseñado para un aislamiento rápido y fiable para DNA celular total de alta calidad a partir de una gran variedad de especies de plantas. Se pueden procesar hasta 100 mg de muestras frescas o 30 mg de muestras secas en menos de 40 minutos. El DNA purificado es adecuado para la mayoría de las aplicaciones posteriores, incluidas PCR, digestiones con enzimas de restricción y técnicas de hibridación.
  • Purificación rápida para DNA listo para usar en menos de 40 minutos
  • Método estandarizado que la obtención de resultados fiables con una gran variedad de muestras
  • Sin extracciones orgánicas
  • DNA purificado adecuado para la mayoría de las aplicaciones