VWR®, Batas de laboratorio, SPP, desechable
Proveedor: VWR Collection
113-8297EA 144 EUR
113-8297 113-8298 113-8299 113-8302 113-8303 113-8304 113-8759
VWR®, Batas de laboratorio, SPP, desechable
Prendas desechables
Esta bata desechable está fabricada con un material de SPP laminado no tejido.
  • Cuello sastre
  • Cierre con botones a presión y puños abiertos
  • Dos bolsillos
Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Peso: 45/30 g/m²