Kit para DNA tisular E-Z 96®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D1196-01 D1196-00
D1196-01EA 1080 EUR
D1196-01 D1196-00
Kit para DNA tisular E-Z 96®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Al adaptar la tecnología HiBind® a placas de 96 pocillos, el kit para DNA tisular E-Z 96® proporciona un método de alto rendimiento para la purificación de DNA genómico a partir de sangre completa, hisopos bucales, cola de ratón o de rata, tejidos y células animales en formato de placa de 96 pocillos. El DNA purificado es adecuado para la mayoría de las aplicaciones posteriores, como PCR, digestión con enzimas de restricción y técnicas de hibridación.
  • Aislamiento de DNA de 96 muestras en menos de 1 hora
  • Purificación de DNA reproducible a partir de una gran variedad de muestras
  • Sin extracciones con fenol/cloroformo
  • DNA purificado adecuado para la mayoría de las aplicaciones posteriores