Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
M2350-00 M2350-01
M2350-00EA 498 EUR
M2350-00 M2350-01
Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit de ADN bacteriano Mag-Bind® permite el aislamiento rápido y fiable de ADN genómico (ADNg) de alta calidad a partir de una gran variedad de especies bacterianas. Se pueden procesar hasta 0,5 ml de cultivo de bacterias gram-positivas o gram-negativas cada vez. La clave del sistema son las partículas Mag-Bind® que se unen ávidamente, pero de forma reversible, al ADN o ARN en determinadas circunstancias óptimas, lo que permite eliminar las proteínas y otros contaminantes.
Después de recoger las células bacterianas del cultivo o de una placa de agar, se elimina la pared celular mediante digestión con lisozimas, seguida de digestión con proteinasa K. Tras la lisis, se ajustan las condiciones de unión y se mezcla la muestra con partículas Mag-Bind® que se unen al ADN. Tres pasos rápidos de lavado eliminan las trazas de sal y contaminantes proteicos y, finalmente, se eluye el ADN en agua o en tampón con una baja fuerza iónica. El ADN purificado se puede usar directamente en aplicaciones posteriores sin necesidad de purificarlo más.